Få mere at vide
WTW™ inoLab™ 7310 Benchtop pH-måler med præcisionselektrode
Beskrivelse
- Gentagelige måleresultater ved automatisk genkendelse af stabile værdier
- Overvågning af det optimale måleområde vai CMC-funktion
- Sikker og bekvem betjening via tekstmenuer i et lyst, baggrundsbelyst grafisk display
- Alle målte værdier sendes med den aktuelle dato, klokkeslæt, ID-nummer og sensorens serienummer
- Forsynet med en kombineret præcision pH-elektrode
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Kombineret pH-elektrode. Måler med universal strømforsyning, stativ og betjeningsvejledning. Kombineret pH-elektrode SenTix™ 81, Buffer 4, 7 og 10,01, 3mol/L KCl, software og USB kabel, WTW tekniske buffere, DIN/NIST buffere plus 20 ekstra buffersæt |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1K |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,3, ±1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,005,± 0,01 |
| Datastyringsdetaljer | Op til 10 poster kalibreringshukommelse, 500 manuelle datasæt/5000 automatisk hukommelse |
| Til brug med (applikation) | For målinger/dokumentation i henhold til GLP/AQA, AC og batteridrift |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | -2 til 20± 0,01, -2 til 19,999± 0,005 |
| Rækkevidde (mV) | ±1200,± 0,3 |
| Opløsning (mV) | ±(1200± 1) mV |
| Vis mere |