Få mere at vide
WTW™ pH-bordmåler inoLab™ pH 7310
Beskrivelse
- Præcis pH-meter med dokumentationsfunktion til brug i kvalitetssikring, medicinalindustri og overalt GLP-understøttet dokumentation er påkrævet
- Sæt med standardelektrode med temperaturføler
- Gentagelige måleresultater ved automatisk genkendelse af stabile værdier
- Overvågning af det optimale måleområde via CMC-funktion
- Sikker og bekvem betjening via tekstmenuer i et lyst grafisk display
- Inkluderer 3 i 1 pH-elektrode, måler med universel strømforsyning, elektrodearm og betjeningsvejledning
- pH-elektrode SenTix™ 41, buffere, 3mol/L KCl, software og USB kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 3 i 1 pH-elektrode, måler med universel strømforsyning, elektrodearm og betjeningsvejledning. 3 i 1 pH-elektrode SenTix™ 41, buffere, 3mol/L KCl, software og USB kabel |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1K |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,3, ±1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,005,± 0,01 |
| Datastyringsdetaljer | Op til 10 poster kalibreringshukommelse, 500 manuelle datasæt/5000 automatisk hukommelse |
| Til brug med (applikation) | For målinger/dokumentation i henhold til GLP/AQA, AC og batteridrift |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | -2 til 20± 0,01, -2 til 19,999± 0,005 |
| Rækkevidde (mV) | ±1200,± 0,3 |
| Opløsning (mV) | ±(1200± 1) mV |
| Vis mere |