Få mere at vide
WTW™ inoLab™ pH-bordmålere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11331832
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
240 x 190 x 80 mm
290 x 190 x 80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
11331832 290 x 190 x 80 mm Hver
11344093 240 x 190 x 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331832 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 1AA310P
Få præcisionsmålinger af pH og ORP med dokumentationsfunktionen til brug i kvalitetssikring, medicinalindustrien og overalt GLP-understøttet dokumentation er påkrævet.
  • Præcis pH-meter med dokumentationsfunktion til brug i kvalitetssikring, medicinalindustri og overalt GLP-understøttet dokumentation er påkrævet
  • Gentagelige måleresultater ved automatisk genkendelse af stabile værdier
  • Overvågning af det optimale måleområde via CMC-funktion
  • Sikker og bekvem betjening via tekstmenuer i et lyst grafisk display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer DIN stik til mål/dokumentation iht. GLP/AQA, batteri, universal strømforsyning, stativ, betjeningsvejledning, cd-rom inklusive software og USB kabel, integreret termoprinter
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1K
Nøjagtighed (mV) ±0,3, ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,005,± 0,01
Datastyringsdetaljer Op til 10 poster kalibreringshukommelse, 500 manuelle datasæt/5000 automatisk hukommelse
Til brug med (applikation) For målinger/dokumentation i henhold til GLP/AQA, AC og batteridrift
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) -2 til 20± 0,01, -2 til 19,999± 0,005
Rækkevidde (mV) ±1200,± 0,3
Opløsning (mV) ±(1200,0± 0,3mV)
Kalibreringspunkter 1 til 3
Display Type LCD
Certificeringer/compliance CE, cETLUS
IP-vurdering IP-43
Dimensioner (L x B x H) 290 x 190 x 80 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg
garanti 3 år
Strømforsyning Fire 1,5V AA-batterier eller fire 1,2V NiMH
Relativ luftfugtighedsområde Årligt gennemsnit:< 75 %, 30 dage/år: 95 %, Andre dage: 85 %
Temperaturkompensation Automatisk/manuel
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 55 °C
Temperatursensor DIN eller BNC/4mm banan
Type Benchtop pH-meter
Batterilevetid Op til 1000 timer. uden baggrundsbelysning, 150 timer. med baggrundsbelysning