Få mere at vide
WTW™ inoLab™ Iltmålere
Artikelnummer. 11731426
Skift visning
Sondetype:
CellOx™ 325
Ingen
StirOx™ G
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype Pakningsstørrelse
11731426 Ingen Hver
15103645 CellOx™ 325 Hver
12693066 StirOx™ G Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11731426 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 1BA300
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opnå optimal måling af opløst ilt med de gennemprøvede, galvaniske iltsensorer.
  • Til måling af DO (opløst ilt) med de gennemprøvede galvaniske DO-sensorer
  • Bordmåler med dokumentationsfunktion for opløst ilt– miljøområdet (BOD), industrielle anvendelser såsom farmaceutisk forskning, drikkevarer og fødevarer
  • Op til 10 kalibreringer kan genkaldes
  • Måler partialtryk, koncentration og mætning
  • Indbygget saltholdighedskorrektion til at måle prøver med saltindhold
  • Anvendelsesrelevant iltmåling med tre valgbare iltsensorer
  • Præcise målinger baseret på automatisk lufttrykskompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til måling af DO med de gennemprøvede galvaniske DO-sensorer
Trykområde 0,0 til 200, 0 til 1250 mbar
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Display Type Baggrundsbelyst grafisk LCD
Hukommelse Op til 10 kalibreringer kan genkaldes
Certificeringer/compliance CE
IP-vurdering IP-43
Dimensioner (L x B x H) 9,12 x 7 x 2,37 tommer.
Vægt (metrisk) 0.8 kg
garanti 3 år
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH genopladelige batterier
Trykopløsning 0.1, 1
Sondetype Ingen
Område (DO) 0,00 til 90 mg/L
Opløsning (DO) 0.01, 0.1mg/L
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Batterilevetid Op til 800 timer.
Længde (metrisk) 23.1 cm
Bredde (metrisk) 17.7 cm
Højde (metrisk) 60.1 cm
Nøjagtighed (DO) ±0,5 %
Elektriske krav 100 /240V, 50/60Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz