Få mere at vide
WTW™ inoLab™ Multiparameter digitale bordmålere
Beskrivelse
- Meget velegnet til digitale målinger af pH, ORP, opløst oxygen (optisk), BOD, ledningsevne og turbiditet i laboratoriet
- IDS teknologi tillader optimerede målinger og effektiv dokumentation på den enkleste måde
- Tilbyd den korrekte opløsning til pH, ORP, opløst ilt og ledningsevnemålinger i laboratoriet
- Kompromisløs målenøjagtighed
- Trådløs klar, digital sensorgenkendelse, smart sensorevaluering
Tekniske data
Tekniske data
| Udgange | Mini USB |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±0,05 % af læsningen |
| Nøjagtighed (DO) | ±0,05 % af læsningen |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,3 eller 0,05 % af læsningen |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,005 |
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | 1 |
| Kalibreringspunkter (pH) | 1 til 5 |
| Certificeringer/compliance | cETLus, CE |
| Datastyringsdetaljer | 500 Manuel/5000 automatisk med tids/dato stempel |
| Display Type | LCD |
| Vis mere |