Få mere at vide
WTW™ inoLab™ Multiparameter digitale bordmålere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12636637
Sondetype:
Ledningsevnecelle
Optisk IDS DO-sensor
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde, omrørersonde (købes separat)
pH-elektrode SenTix 940
pH-elektrode SenTix 980
pH-elektrode, kondensatorcelle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12636637
Brand: WTW™ 1FD354
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå kompromisløs målenøjagtighed af digitale målinger af pH, ORP, opløst oxygen (optisk), BOD, ledningsevne og turbiditet i laboratoriet ved hjælp af WTW™ inoLab™ Multiparameter digitale bordmålere.
  • Meget velegnet til digitale målinger af pH, ORP, opløst oxygen (optisk), BOD, ledningsevne og turbiditet i laboratoriet
  • IDS teknologi tillader optimerede målinger og effektiv dokumentation på den enkleste måde
  • Tilbyd den korrekte opløsning til pH, ORP, opløst ilt og ledningsevnemålinger i laboratoriet
  • Kompromisløs målenøjagtighed
  • Trådløs klar, digital sensorgenkendelse, smart sensorevaluering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange Mini USB
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,05 % af læsningen
Nøjagtighed (DO) ±0,05 % af læsningen
Nøjagtighed (mV) ±0,3 eller 0,05 % af læsningen
Nøjagtighed (pH) ±0,005
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Certificeringer/compliance cETLus, CE
Datastyringsdetaljer 500 Manuel/5000 automatisk med tids/dato stempel
Display Type LCD
Rækkevidde (ledningsevne) 0μ S til 1000 mS
Rækkevidde (mV) ±1200 mV
Område (pH) -2 til 20.001
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 70 ppt
Rækkevidde (TDS) 0 til 1999 mg/L
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Inkluderer Måler med universal strømforsyning, stativ og betjeningsvejledning, optisk IDS DO sensor FDO™ 925, software og USB kabel
Model- inoLab™ Multi 9310 IDS
Strømforsyning 4 x 1,5V AA batterier
Sondetype Optisk IDS DO-sensor
Produkttype Digital bordplade multiparameter
Område (DO) 0 til 90 mg/L
Opløsning (ledningsevne) 3 væsentlige cifre
Opløsning (DO) 3 væsentlige cifre
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (resistivitet) 3 væsentlige cifre
Opløsning (saltholdighed) 3 væsentlige cifre
Opløsning (TDS) 3 væsentlige cifre
Temperatur nøjagtighed ±0,1
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Temperaturopløsning 0.1
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 24 W x 19 Hcm
Bredde (metrisk) 24 cm
Højde (metrisk) 19 cm
Dybde (metrisk) 8 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 8 kg
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz