Få mere at vide
WTW™ inoLab™ Multi 9620 IDS Multiparameter bordmålersæt C
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15562016
Kalibreringspunkter (pH):
1 til 5
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15562016
Brand: WTW™ 1FD56C
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Brug denne bordmåler til samtidig måling med to uafhængige målekanaler. WTW™ inoLab™ Multi 9620 IDS Multiparameter bordmålersæt C er trådløst klar og tilbyder træthedsaflæsning på strålende farveskærm.
  • Digital højtydende multiparameterenhed med to indgange til pH, ISE, ledningsevne og opløst oxygen og omfattende GLP funktioner
  • Inkluderer DS-sensorer: digital IDS pH-elektrode SenTix™ 980, buffer 4, 7 og 10,01, 3 mol/L KCl, digital IDS ledningsevne celle TetraCon™ 925, 0,01 mol/L KCl, konduktivitetsstandard
  • Moderne højtydende multiparametermåler med to galvanisk isolerede målekanaler pH/mV, ISE (inklusive inkrementelle metoder), ledningsevne og iltmåling
  • Med et stort 16:9 farvedisplay under et hygiejnisk glasskjold og antibakterielt tastatur til brug, selv i kritiske områder
  • Brug de nye trådløse moduler sammen med de nye IDS stikhovedsensorer, være uafhængige af kabler og mål f.eks. bekvemt under laboratoriehætter eller laminar flow bænke
  • Det massive zink trykstøbte nederste hus tilføjer sikkerhed mod interferens og sikrer et sikkert, stabilt stativ på laboratoriebænken
  • To USB interfaces til at kommunikere med computeren, printeren eller USB memory stick tillader overførsel af alle data
  • En aktiverbar brugeradministration udvider det automatiske GLP dokumentation af yderligere sikkerhed og sporbarhed
Integrerbar adapter tilgængelig til konventionelle pH/ORP/ISE elektroder. Leveringsomfanget omfatter bl MultiLab™ Importør til at fange data via Excel™ samt MultiLab™ Bruger (brugeradministration).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1
Kalibreringspunkter (ISE) 2 til 7 (kræver adapter)
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Kanaler 2
Display Type LCD farvegrafik
Hukommelse Manuel 500/10000 automatisk
Strømforsyning Universal strømforsyning 100 til 240V, 50/60Hz
Produkttype Multi-parameter bænkmåler
Temperaturkompensation Alle undtagen ORP