Få mere at vide
WTW™ inoLab™ Cond 7110 Conductivity Benchtop Meter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11629698
Kalibreringspunkter:
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11629698
Brand: WTW™ 1CA101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kompakt og veludstyret ledningsevne bordmåler til to og 4 elektrodeceller til rutinemæssige målinger uden dokumentation.
  • Let at bruge
  • Velegnet til en lang række applikationer med standard og specielle måleceller
  • Velegnet til rent vandmålinger iht. farmakopé
  • Med stort display og mange funktioner
  • Parametre som saltholdighed, specifik modstand og TDS dækker over bestemmelse af værdier, der ikke måles hver dag
  • Tilslutningen af forskellige specielle måleceller lader dig måle alt fra rent vand til højkoncentrerede opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler med universal strømforsyning, stativ og betjeningsvejledning. Inkl. 4-elektrode grafit ledningsevne celle TetraCon™ 325, 0,01mol/L KCl ledningsevnestandard
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % af værdien
Celle konstant 0,450 til 0,500 cm –1 , 0,09 til 0,110 cm –1 , 0,800 til 0,880 cm –1 , 0,25 til 2,5 cm –1 , fix 0,01 cm –1
Kalibreringspunkter 5
Rækkevidde (ledningsevne) 0μ S/cm til 1000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) Op til 3 cifre
Temperaturkompensation nLF, lineær 0,000 til 3,000 %, kan slås fra
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 70 ppt
Rækkevidde (TDS) 0 til 1999 mg/L
Opløsning (TDS) Op til 3 cifre
Opløsning (temperatur) 0.1
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Rækkevidde (resistivitet) 0 til 20 megohm
Display Type LCD
Datapunkter 500 Manuelle eller 5000 automatiske data
Certificeringer/compliance cETLus, CE
Model- inoLab™ Cond 7110
Opløsning (resistivitet) Op til 3 cifre
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Type Ledningsevne bordmåler
Nøjagtighed (resistivitet) ±0,5 %± 1 ciffer
Bredde (metrisk) 24.76 cm
Højde (metrisk) 8.5 cm
Dybde (metrisk) 17.78 cm