Få mere at vide
BRAND™ Inokulationsløkke med nål
Artikelnummer. 10272431 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen:
1μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10272431 1μ L Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10272431 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 452215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 DKK
    607.47 DKK / Pakke med 1000
    Spare 147.53 DKK
    19% Slukket
På lager
Inokulationsløkke med nål designet til podning af næringsmedier.
  • Til podning af næringsmedier
  • Fås med løkke i den ene ende og nål i den anden
  • Høj fleksibilitet tillader blide striber uden at beskadige næringsoverfladen
  • γ-stråle steriliseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1μ L
Materiale Polystyren
Sterilitet Gamma steriliseret
Farve Gul
Inkluderer Nål
Til brug med (applikation) Til podning af næringsmedier