Få mere at vide
Greiner Bio-One Engangs inokulationsløkker og nåle
Beskrivelse
- Nåle er ideelle til at samle enkelte kolonier op; Loops er ideelle til at opfange et bestemt volumen af kultur
- Pakket enkeltvis eller i bulk
- Hydrofobisk
- Temperaturområde: –20 til +60 °C
- Steriliseret ved bestråling
- Kun til engangsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen | 1 μl |
| Længde (engelsk) | 7.87 in. |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Størrelse | Standard |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Inokuleringssløjfe |
| Emballagetype | Individuelt indpakket |