Få mere at vide
Gosselin™ Inokulering af T-formede spredere
Artikelnummer. 11749515
Skift visning
Mængde:
Pakke med 1500
Pakke med 500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Pakke med 2500
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11749515 Pakke med 1500 Pakke med 1500
11774166 Pakke med 500 Pakke med 500
12603475 Pakke med 500 Pakke med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11749515 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. ETAT03
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til spredning over overfladen af faste medier i mikrobiologiske applikationer. Gosselin™ Inokulerende T-formede spredere er fremstillet af polystyrenplast.
  • Mere præcist
  • Steril og engangs
  • Pakket i manipulationssikre ZIP-poser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Farve Grøn
Længde (metrisk) 148 mm
Mængde Pakke med 1500
Form T-form