Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Inokulerende nål/løkker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16380776 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen:
1μ L
10μ L
Materiale:
ABS
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16380776
Brand: Heathrow Scientific™ HS81121A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv valget mellem at sprede eller plukke kolonier og kulturer uden risiko for kontaminering med inokulerende nål/løkker.
  • Brug løkkeenden til at stryge en geloverflade ensartet
  • Brug nåleenden til fjernelse af kolonier
  • Sporbarhed fra parti til parti
  • Steril
  • Engangs
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Længde (metrisk) 20 cm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Størrelse Standard
Farve Blå
Produkttype Inokuleringsløkke og nål, fleksibel
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Spredning, plukning og overførsel af kolonier eller kulturer