Beskrivelse
- Brug løkkeenden til at stryge en geloverflade ensartet
- Brug nåleenden til fjernelse af kolonier
- Sporbarhed fra parti til parti
- Steril
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen | 10μ L |
| Længde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | ABS |
| Sterilitet | Steril |
| Størrelse | Standard |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Inokuleringsløkke og nål, stiv |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |