Få mere at vide
Cole-Parmer™ Inokuleringsløkke, platin
Artikelnummer. 11719679 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11719679 45 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11719679 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0185004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 DKK
    1611.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.02 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Præcis fremstillet platin- og iridiumtråd til overførsel af bakteriekulturer.
  • Platin loop ideel til overførsel af bakteriekulturer.
  • Konstrueret af Bamp;S platintråd med 15% iridium for stivhed - dette giver mulighed for en tyndere tråd til sart arbejde.
  • Sløjfer er smeltet sammen for at danne en perfekt cirkel med en indvendig tolerance på± 0,02 mm for at sikre præcis levering.
  • Bestil isoleret løkke og holder separat.
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 2 mm
Længde (metrisk) 45 mm
Materiale Platin iridium
Måler 24