Få mere at vide
INO5042, MedChemExpress
Artikelnummer. 16403149
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16403149 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16403149 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00094
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress INO5042, a thiazole fused 1,4-naphthoquinone compound, and exhibits anti-inflammation activity.
INO5042, a thiazole fused 1,4-naphthoquinone compound, and exhibits anti-inflammation activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale INO5042
CAS 14782-19-5
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H7NO3S
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 2 mg/mL (7.11 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMIL O=C(C1=C2SC(C3=CC=CO3)=N1)C4=C(C=CC=C4)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 281.29
Formel vægt 281.29
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation