Få mere at vide
Eppendorf™ Innova opretstående frysere
Artikelnummer. 11369884
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
535 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11369884 535 l Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11369884 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. U94300001
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Brug denne fryser til opbevaring og konservering af alle typer biologisk materiale. New Brunswick Scientific™ Innova opretstående frysere kombinerer klassisk isoleringsskum med vakuumisoleringspaneler for at tilbyde langtidsholdbar og pålidelig ULT-teknologi til sikker prøveopbevaring.
  • Vakuumisoleringspaneler giver mulighed for øget intern kapacitet med samme fodaftryk som traditionelle skumfrysere
  • Indvendige døre er tætnet og isoleret, hvilket skaber 3 separate rum, der minimerer tab af kold luft, når du får adgang til dine prøver
  • Letlæseligt, planmonteret LED-kontrolpanel i øjenhøjde og alarmstatus med integreret SMART PLUS™-diagnostik
  • SMART PLUS-diagnosesystemet viser fejlkoder, der tillader nøjagtige diagnoser af teknikere over telefonen, hvilket sparer dig tid og penge
  • Hver hylde kan justeres i højden for ekstra opbevaringsfleksibilitet
  • Speciel vakuumventil med stempel, som er ergonomisk placeret for at få øjeblikkelig adgang til din fryser
  • Inderdørene kan hurtigt tages af uden brug af værktøj for nemmere og hurtigere afrimning
  • Interiør i rustfrit stål for nem rengøring under vedligeholdelse og afrimningscyklusser; yderside i pulverlakeret stål
  • Særlige ydre dørtætninger til lav temperatur tillader pakninger at forblive fleksible ved –86°C og forhindrer isopbygning for nem adgang til prøver
  • Adgangskodebeskyttelse af alarm- og temperaturindstillingspunkter for at forhindre uautoriserede indstillingsændringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fryser
Kapacitet (metrisk) 535 l
Temperaturområde -86 °C
Indre døre Ja
Isolering Vakuum, polyurethanskum
Dørhylder Ja
Stil kabinet
Til brug med (udstyr) Frysere med ultralav temperatur er velegnede til opbevaring og konservering af alle typer biologiske materialer/prøver: Bakterier, celler, sporer, pollen, protozoer, blodkomponenter, DNA, væv kun brugt til forskning, konservering af kemikalier eller materialer
Model- U535
Mål (D x B x H) Indvendig 61.5 x 64 x 136.5 cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 86.7 cm
Højde (metrisk) Udvendig 195 cm
Højde (metrisk) interiør 136.5 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 80 cm
Bredde (metrisk) interiør 64 cm
Spænding 115 V
Frekvens 60 Hz
Watt 720 w
Kølemiddel Ja
Vægt (metrisk) 250 kg