Få mere at vide
Eppendorf™ Universal platform til Innova™ S44i inkubatorryster
Til brug med (udstyr):
Innova™ S44i
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 9 klæbrige puder nødvendige for at dække platformen
- Sticky pads sælges separat
- Anodiseret aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Innova™ S44i |