Få mere at vide
Eppendorf™ Innova™ S44i
Artikelnummer. p-7144625
Orbit:
25 mm
51 mm
Inkluderer:
Fotosyntetisk LED lysbank
Inkuberet
Kølet
Kølet med fotosyntetisk LED lysbank
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15874075
Brand: Eppendorf™ S44I331001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Eppendorf™ Innova™ S44i er en biologisk shaker, der udvider potentialet i dit laboratorium og tilbyder enestående ydeevne og pålidelighed.
  • Højeste kolbekapacitet i et mindre fodaftryk
  • Dyrk flere celler på mindre plads
  • Den nye proprietære Eppendorf X-Drive med semi-automatisk modvægtsteknologi giver jævn og ensartet omrøring
  • Høj temperatur ensartethed over kammeret for reproducerbare resultater
  • Få nemt fat i alle dine prøver ved hjælp af udtræksplatformen
  • Glide-up døre for nem og ubesværet adgang
  • Optimer dit rum med dobbelt- og tredobbelt-stablede konfigurationer
  • Ny touchscreen brugergrænseflade giver nem betjening
  • Alarmstatus, hændelseslog og brugerinformation er kun et tryk væk.
  • Opret flertrinsprogrammer til automatiseret kontrol af shakeren
  • Bredt udvalg af tilbehør og platforme til at imødekomme alle dine voksende behov
Tekniske data
Orbit 51 mm
Hastighedsområde 2,5 cm kredsløb: 20 til 400 rpm, 5,1 cm kredsløb: 20 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CE
Dimensioner (LxB) Platform 76 x 62 cm (30 x 24 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 118.2 x 95.8 x 63.1 cm
Højde (metrisk) 115.8 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 198 kg
Vise Tastatur
Inkluderer Fotosyntetisk LED lysbank
Interface USB, Ethernet
Timer rækkevidde 0,01 til 95:59 t., Kontinuerlig