Få mere at vide
Eppendorf™ Innova™ S44i
Artikelnummer. 15874075
Skift visning
Orbit:
25 mm
51 mm
Inkluderer:
Fotosyntetisk LED lysbank
Inkuberet
Kølet
Kølet med fotosyntetisk LED lysbank
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Inkluderer unitSize
15874075 51 mm Fotosyntetisk LED lysbank Hver
15814075 25 mm Inkuberet Hver
15824075 25 mm Kølet Hver
15834075 25 mm Kølet med fotosyntetisk LED lysbank Hver
15844075 51 mm Inkuberet Hver
15854075 51 mm Kølet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15874075 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. S44I331001
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Eppendorf™ Innova™ S44i er en biologisk shaker, der udvider potentialet i dit laboratorium og tilbyder enestående ydeevne og pålidelighed.
  • Højeste kolbekapacitet i et mindre fodaftryk
  • Dyrk flere celler på mindre plads
  • Den nye proprietære Eppendorf X-Drive med semi-automatisk modvægtsteknologi giver jævn og ensartet omrøring
  • Høj temperatur ensartethed over kammeret for reproducerbare resultater
  • Få nemt fat i alle dine prøver ved hjælp af udtræksplatformen
  • Glide-up døre for nem og ubesværet adgang
  • Optimer dit rum med dobbelt- og tredobbelt-stablede konfigurationer
  • Ny touchscreen brugergrænseflade giver nem betjening
  • Alarmstatus, hændelseslog og brugerinformation er kun et tryk væk.
  • Opret flertrinsprogrammer til automatiseret kontrol af shakeren
  • Bredt udvalg af tilbehør og platforme til at imødekomme alle dine voksende behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 51 mm
Hastighedsområde 2,5 cm kredsløb: 20 til 400 rpm, 5,1 cm kredsløb: 20 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CE
Dimensioner (LxB) Platform 76 x 62 cm (30 x 24 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 118.2 x 95.8 x 63.1 cm
Højde (metrisk) 115.8 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 198 kg
Vise Tastatur
Inkluderer Fotosyntetisk LED lysbank
Interface USB, Ethernet
Timer rækkevidde 0,01 til 95:59 t., Kontinuerlig