Få mere at vide
Eppendorf™ Innova™ S44i
Orbit:
25 mm
51 mm
Inkluderer:
Fotosyntetisk LED lysbank
Inkuberet
Kølet
Kølet med fotosyntetisk LED lysbank
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højeste kolbekapacitet i et mindre fodaftryk
- Dyrk flere celler på mindre plads
- Den nye proprietære Eppendorf X-Drive med semi-automatisk modvægtsteknologi giver jævn og ensartet omrøring
- Høj temperatur ensartethed over kammeret for reproducerbare resultater
- Få nemt fat i alle dine prøver ved hjælp af udtræksplatformen
- Glide-up døre for nem og ubesværet adgang
- Optimer dit rum med dobbelt- og tredobbelt-stablede konfigurationer
- Ny touchscreen brugergrænseflade giver nem betjening
- Alarmstatus, hændelseslog og brugerinformation er kun et tryk væk.
- Opret flertrinsprogrammer til automatiseret kontrol af shakeren
- Bredt udvalg af tilbehør og platforme til at imødekomme alle dine voksende behov
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 51 mm |
| Hastighedsområde | 2,5 cm kredsløb: 20 til 400 rpm, 5,1 cm kredsløb: 20 til 300 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Dimensioner (LxB) Platform | 76 x 62 cm (30 x 24 tommer) |
| Dimensioner (L x B x H) | 118.2 x 95.8 x 63.1 cm |
| Højde (metrisk) | 115.8 cm |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 198 kg |
| Vise | Tastatur |
| Inkluderer | Inkuberet |
| Vis mere |