Få mere at vide
Eppendorf™ INNOVA LN2 BACKUP, 115 - 230V, 50/60HZ
Artikelnummer. 11642834
Artikelnummer. 11642834
Brand: Eppendorf™ U90440004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med Eppendorf backup-systemer, hvis der er strømafbrydelse, behøver du ikke bekymre dig. Udstyret med en batteriback-up holder disse dine fryseprøver ved en forudindstillet temperatur i en midlertidig varighed. De kan fabriksinstalleres med din fryser eller eftermonteres på stedet.
LN2 backup system, 230 V/50 Hz, Innova™ , Grønt 'G' og CryoCube™ 740-serien, ('smal')- Udstyret med en batteriback-up for midlertidigt at beskytte indholdet af din fryser i tilfælde af strømsvigt- Tilgængelig i enten flydende CO2 og LN2. Flydende CO2 kan holde temperaturer mellem -50° C og -70° C, hvor som LN2 kan gå ned til -85° C- Begge systemer kan fabriksinstalleres med din fryserbestilling eller eftermonteres på stedet - Info: CO2 og LN2 er ikke udskiftelige systemer- For Innova U101; U360; U535; U725; U725-G; C585; C760; CryoCube F740 serien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Frysere
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz