Få mere at vide
Eppendorf™ Innova 42R Microbiology Shaker Bundle
Beskrivelse
mAb-Discovery Bundle: Molecular Biology Versatility Solution, til plasmidkonstruktion og ekspression i bakterier (medium volumen). Bunden består af 1x Ny Brunswick™ Innova™ 42R (kølet ryster, 25 mm/1 i kredsløb), 1x universal platform, 1x rørstativ medium og hver 3x klemmer til 250 mL/500 mL/1 L Erlenmeyer-kolber, 230 V/50 Hz (EU)
- Høj kapacitet i et lille fodaftryk: for eksempel 4x 5 L eller 2x 6 L kolber på universal platform; enhedsfodaftryk 4731 cm2/733 in2 (63,5 cm/25 in. bredde, 74.5 cm/29.3 in. dybde)
- Ergonomisk og sikker grænsefladehåndtering: Topmonterede kontroller og display gør det unødvendigt at bøje sig ned under håndtering, undgår utilsigtede parameterændringer og kan nemt nås selv i en dobbeltstabel
- Nem at rengøre: Spildafleder og drænbar indbygget spildbakke med afrundede hjørner beskytter drevet mod utilsigtet spild (kan bruges som et vandreservoir for at reducere prøvefordampningen); luftstrøm UV-bakteriedræbende lys valgfri
- Fleksibilitet i laboratorieposition: Laboratorieposition på eller under bænk, 2x stabelbar
- Parallel statisk dyrkning: Én højdejusterbar statisk hylde inkluderet, valgfri kulturskuffe og ekstra hylder til rådighed
- Visuel prøvekontrol: Stort visningsvindue og indvendigt lys gør det nemt at se prøver uden at skulle åbne lågen
- Pålidelig 24/7 med høj belastning: Gennemprøvet og testet Innova tredobbelt excentrisk modvægtsdrev (tre vægtbærende aksler), max. belastning 15 kg
- Programmerbarhed: Kontinuerlig, tidsindstillet eller flertrinsprogrammering (15 trin), gem op til fire programmer
- Valgmuligheder og tilbehør: Orbit 19 eller 25 mm, fotosyntetisk lysbank, UV bakteriedræbende lys, kulturskuffe til fordampningsbeskyttelse af agarplader, ekstra statiske hylder (en medfølger), fugtovervågning, fjernovervågning med VisioNize™ Lab Suite og mere
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 25 mm |
| Hastighedsområde | 25 til 400 rpm (25 til 300 rpm ved brug af kolber> 500 ml i stablede enheder) |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 74,5 x 63,5 x 81,8 cm (25 x 29,3 x 32,8 tommer) |
| Timer rækkevidde | 0,1 til 99,9 timer, Kontinuerlig |