Få mere at vide
New Brunswick Scientific™ Innova™ 42 Incubator Shakers
Orbit:
19 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stabelbar eller bordrysteinkubator med valgfri køling
- Brug på eller under bordet eller stablet dobbelt for at spare plads
- Valgfri kulturskuffe, gasmanifold, fjernalarm og fugtighedsmonitor er tilgængelige
- Tredobbelt excentrisk modvægtsdrev af støbejern giver mange års pålidelig drift
- Programmerbar Innova-betjening ændrer automatisk temperatur, hastighed og valgfri fotosyntetisk og UV bakteriedræbende lys med tidsintervaller
- Stort visningsvindue og indvendigt lys gør det nemt at se prøver uden at skulle åbne lågen
- Indbygget vandbeholder befugter kammeret for at reducere prøvefordampningen, samtidig med at den beskytter enheden mod spild, har også et afløb for nem rengøring
- Alsidige tilbehørsplatforme (sælges separat) kan rumme kolber op til 4 l samt reagensglasstativer og mikropladeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 25 mm |
| Hastighedsområde | 25 til 400 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |
| Spænding | 230 V |
| Holder | 4 L |
| Produkttype | Rysteinkubator |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dybde (metrisk) | 75.4 cm |
| Højde (metrisk) | 131 cm |
| Bredde (metrisk) | 62 cm |
| Vis mere |