Få mere at vide
New Brunswick Scientific™ Innova™ 42 Incubator Shakers
Artikelnummer. 11330025
Orbit:
19 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11330025
Brand: New Brunswick Scientific™ M13350002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Brug disse alsidige rysteinkubatorer til en række forskellige anvendelser. New Brunswick Scientific™ Innova™ 42 Incubator Shaker giver enestående bekvemmelighed, så du kan ryste og inkubere kulturer under de samme forhold samtidigt.
  • Stabelbar eller bordrysteinkubator med valgfri køling
  • Brug på eller under bordet eller stablet dobbelt for at spare plads
  • Valgfri kulturskuffe, gasmanifold, fjernalarm og fugtighedsmonitor er tilgængelige
  • Tredobbelt excentrisk modvægtsdrev af støbejern giver mange års pålidelig drift
  • Programmerbar Innova-betjening ændrer automatisk temperatur, hastighed og valgfri fotosyntetisk og UV bakteriedræbende lys med tidsintervaller
  • Stort visningsvindue og indvendigt lys gør det nemt at se prøver uden at skulle åbne lågen
  • Indbygget vandbeholder befugter kammeret for at reducere prøvefordampningen, samtidig med at den beskytter enheden mod spild, har også et afløb for nem rengøring
  • Alsidige tilbehørsplatforme (sælges separat) kan rumme kolber op til 4 l samt reagensglasstativer og mikropladeholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Hastighedsområde 25 til 400 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Holder 4 L
Produkttype Rysteinkubator
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 75.4 cm
Højde (metrisk) 131 cm
Bredde (metrisk) 62 cm
Model- Innova 42
Timer rækkevidde 0,01 til 99 timer