Få mere at vide
Eppendorf™ Innova™ 40R inkubatorryster
Artikelnummer. 12528886
Skift visning
Orbit:
19 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
12528886 25 mm Hver
12518886 19 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12528886 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. M12990096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107100.00 DKK
    105100.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2000.00 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Brug disse alsidige rysteinkubatorer til at understøtte højhastighedsapplikationer og tunge arbejdsbyrder. New Brunswick Scientific™ Innova™ 40R Incubator Shakers giver meget brede temperaturkapaciteter til dyrkning af en lang række organismer i kolber op til 3 liter.
  • Enestående støjsvag drift giver et bedre arbejdsmiljø
  • Tredobbelt excentrisk modvægtsdrev i støbejernshus giver vibrations- og problemfri drift i årevis
  • Kompakt bordmodel – passer nemt på bordet og kan rumme kolber op til 3 l
  • Gennemsigtigt låg gør det nemt at se kulturerne og kan let løftes for at få adgang til alle prøver
  • Alsidig tilbehørsplatform (sælges separat) kan rumme kolber op til 3 l samt reagensglasstativer og mikropladeholdere
  • Certificeret. Opfylder cETL-, UL-, CSA- og CE-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 25 mm
Hastighedsområde 25 til 500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Holder 3 L
Produkttype Rysteinkubator
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 76.2  cm
Højde (metrisk) 101.6 cm
Bredde (metrisk) 55.9 cm
Model- Innova 40R
Timer rækkevidde 0,01 til 99 timer