Få mere at vide
Eppendorf™ Innova™ 40 Incubator Shaker
Artikelnummer. 12508886
Orbit:
19 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12508886
Brand: Eppendorf™ M12990082
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Brug disse alsidige rysteinkubatorer til at understøtte højhastighedsapplikationer og tunge arbejdsbyrder. New Brunswick Scientific™ Innova™ 40 Incubator Shaker giver meget brede temperaturkapaciteter til dyrkning af en lang række organismer i kolber op til 3 liter.
  • Enestående støjsvag drift giver et bedre arbejdsmiljø
  • Tredobbelt excentrisk modvægtsdrev i støbejernshus giver vibrations- og problemfri drift i årevis
  • Kompakt bordmodel – passer nemt på bordet og kan rumme kolber op til 3 l
  • Gennemsigtigt låg gør det nemt at se kulturerne og kan let løftes for at få adgang til alle prøver
  • Alsidig tilbehørsplatform (sælges separat) kan rumme kolber op til 3 l samt reagensglasstativer og mikropladeholdere
  • Certificeret. Opfylder cETL-, UL-, CSA- og CE-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Hastighedsområde 25 til 500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Holder 3 L
Produkttype Rysteinkubator
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 76.2 cm
Højde (metrisk) 101.6 cm
Bredde (metrisk) 55.9 cm
Model- Innova 40
Timer rækkevidde 0,01 til 99 timer