Få mere at vide
3M™ Indvendige beskyttelsesplader
Artikelnummer. 11735304 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kan bruges til at øge en mørk nuance af svejsefilter
Kan bruges til at øge to mørke nuancer af svejsefilter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11735304 Kan bruges til at øge to mørke nuancer af svejsefilter Pakke med 5
11745294 Kan bruges til at øge en mørk nuance af svejsefilter Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11735304 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100080228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00 DKK
    329.42 DKK / Pakke med 5
    Spare 102.58 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B) 42 x 91 mm
Til brug med (udstyr) Kan bruges til at øge to mørke nuancer af svejsefilter
Til brug med (applikation) Kan bruges til at øge to mørke nuancer af svejsefilter.
Produkttype Indvendig beskyttelsesplade