Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolyt til kuldioxidgasfølsom elektrode
Artikelnummer. 12649195 Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 12649195
Brand: Mettler Toledo™ 51340038
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kuldioxidgasfølsom elektrode.
  • Mængde: 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Oversigt Elektrolyt til kuldioxid CO2, 25mL
Til brug med (udstyr) Kuldioxid gasfølsom elektrode
Type Elektrolyt
Type påfyldningsopløsning Elektrolyt
Emballage 25 mL
Mængde 50 ml