Få mere at vide
IKA™ Indløbsrør kondensator
Artikelnummer. p-8001094 Shop alle IKA produkter
Type:
Diagonal kondensator
Vertikal kondensator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11875942
Brand: IKA™ 0003755300
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Glas, PTFE indløbsrør
Type Diagonal kondensator
Inkluderer En 1000 ml fordamper, 1000 ml modtagekolbe
Mængde 1 hver
Form Diagonal