Få mere at vide
IKA™ Indløbsrør kondensator
Shop alle IKA produkter
Type:
Diagonal kondensator
Vertikal kondensator
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas, PTFE indløbsrør |
| Type | Vertikal kondensator |
| Inkluderer | 1000 ml fordamper, 1000 ml modtagekolbe |
| Mængde | 1 hver |
| Form | Vertikal |
| Vægt (metrisk) | 100 g |