Få mere at vide
Welch™ Indløbsseparator til CRVpro Direkte drevet roterende vingevakuumpumpe
Artikelnummer. 10753922 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Til brug med:
Roterende vingepumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10753922
Brand: Welch™ 320016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med CRVpro Direkte drevet roterende vingevakuumpumpe
  • Indsugningsseparator adskiller flydende fase aerosoler fra gasstrømmen, hvilket reducerer kemiske forureninger i pumpeolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Indløbsseparator
Til brug med (applikation) Adskiller flydende fase aerosoler fra gasstrømmen
Til brug med Roterende vingepumpe