Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Indløbsseparator AK med rundbundet kolbe, 500 ml
Shop alle Vacuubrand produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek
Hver
Beskrivning
Inlet Separator AK with Round Bottom Flask, 500 mL - for VACUU·PURE Screw Pumps Designed for direct mounting at the pump inlet.
- Connections: Small flange KF DN 25 and hose nozzle DN 15 mm
- Leakage Rate: ≤ 1 x 10-4 mbar-l/s
- Capacity: 500 mL round bottom flask with protective coating
- High Conductance: Ensures optimal vacuum performance
- Clear Visibility: Coated glass flask allows easy monitoring of condensate
- Easy Draining: Condensate can be drained quickly and safely
- Chemical Resistance: Glass catchpot is durable and resistant to aggressive chemicals
- Application: Protects the vacuum pump from particles and liquid droplets at the inlet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 106 mm |
| Til brug med | VACUU·REN™ 10 C |
| Inkluderer | Kolbe med rund bund |
| Type | AK Indløbsfangstpotte |
| Maksimalt tryk | 16 psi |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering