Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Overflade pH-elektroder
Artikelnummer. p-9397003 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10049102 S7 Hver
15539611 Multi-pin Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10049102 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343157
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En pH-elektrode med en flad, robust plastikmembran til måling af prøver med flade overflader.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Agar plader
  • Dråbestørrelsesprøver
  • Paper (Papir)
  • Hud
  • Læder
  • Suspenderede faste stoffer
  • Tekstiler og tryk
Tilbehør& Omsorg
  • Keramisk ringforbindelse
  • Polysulfon membran
  • Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7
Knudepunkt Keramisk
Materiale Polysulfon
pH-område 1 til 11
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning Mættet AgCl
Til brug med (applikation) Til måling af prøver såsom hud, læder, papir og agar
Til brug med (udstyr) S7 til BNC (30281915)
Inkluderer Flad membran
Intern reference Ag/AgCl
membran LoT glas
Model- InLab™ Overflade
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Længde (metrisk) 110 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm