Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Faste stoffer pH-elektroder
Artikelnummer. p-3639392 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
BNC IP67
Multi-pin
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11374213
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344155
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En pH-elektrode af glas med lav vedligeholdelse med en integreret temperatursonde med en tilstopningsfri, åben forbindelse, der eliminerer risikoen for proteinbegroning. Dens spydformede spids er designet til at gennembore faste og halvfaste madprøver (IP67-klassificeret).
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Kød
  • Ost
  • Fisk og skaldyr
  • Dej
  • Mælk og fløde
  • Smør, yoghurt, is
  • Frugt og grøntsager
  • Færdigretter
  • Faste og halvfaste fødevareprøver
Tilbehør& Omsorg
  • Åben forbindelse og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode InLab Faste stoffer Pro-ISM
Konnektortyper Multi-pin
Knudepunkt Åben
Materiale Glas
pH-område 1 til 11
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
Type påfyldningsopløsning Xerolyt Extra Polymer
Til brug med (applikation) Måleprøver med et robust ydre, spydformet spids er designet til nem piercing af frugt, ost, kød osv.
Til brug med (udstyr) Multi-pin til BNC/RCA (30281896)
Intern reference ARGENTHAL
membran LoT glas
Model- InLab™ Faste stoffer Pro-ISM
sonde NTC 30 kilohm
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav FRISCOLYT-B
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Tip Type Spyd
Længde (engelsk) 0,98 tommer
Længde (metrisk) 25 mm
Diameter (engelsk) 0,23 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm