Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Kød
- Ost
- Fisk og skaldyr
- Dej
- Mælk og fløde
- Smør, yoghurt, is
- Frugt og grøntsager
- Færdigretter
- Faste og halvfaste fødevareprøver
Tilbehør& Omsorg
- Åben forbindelse og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-elektrode InLab Solid Go-ISM |
| Konnektortyper | BNC IP67 |
| Knudepunkt | Åben |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 1 til 11 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology |
| Til brug med (udstyr) | Fast kabel til sensor |
| Intern reference | ARGENTHAL |
| membran | LoT glas |
| Vis mere |