Tekniske data
| Konnektortyper | K8SD |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | InLab™ Smart Pro-ISM pH-elektrode |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 130 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, CE-certificeret |