Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Smart Pro-ISM pH-elektrode
Artikelnummer. 12976377 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Konnektortyper:
K8SD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
12976377 K8SD Hver
1 options
Artikelnummer. 12976377 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30027775
Tekniske data
Konnektortyper K8SD
Diameter (metrisk) 12 mm
Type InLab™ Smart Pro-ISM pH-elektrode
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 130 °C
Certificeringer/compliance ISO 9001, CE-certificeret