Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabler: S7 Tilslutning
Artikelnummer. 15579651
Skift visning
Konnektortyper:
S7-BNC
S7-BNC, IP67 vandtæt
S7-DIN 19262
S7-Ingen
S7-Lemo 00
Længde (metrisk) kabel:
1,2 m
3,0 m
5,0 m
10 m
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Længde (metrisk) kabel unitSize
15579651 S7-BNC 3,0 m Hver
15569651 S7-BNC 1,2 m Hver
15589651 S7-BNC 5,0 m Hver
15599651 S7-BNC, IP67 vandtæt 1,2 m Hver
15519661 S7-DIN 19262 3,0 m Hver
15509661 S7-DIN 19262 1,2 m Hver
15529661 S7-DIN 19262 5,0 m Hver
15569661 S7-Lemo 00 1,2 m Hver
15579661 S7-Ingen 3,0 m Hver
15589661 S7-Ingen 5,0 m Hver
15599661 S7-Ingen 10 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15579651 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30281916
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Elektrodekabler til tilslutning Mettler Toledo InLab sensorer til evt Mettler Toledo måler.
  • Aftagelig
  • Genanvendelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7-BNC
Til brug med (udstyr) Mettler Toledo InLab Sensorer
Til brug med (applikation) For at forbinde Mettler Toledo InLab sensorer til enhver måler
Længde (engelsk) Kabel 9.8 ft.
Længde (metrisk) kabel 3,0 m