Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabler: S7 Tilslutning
Artikelnummer. 15569661 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
S7-BNC
S7-BNC, IP67 vandtæt
S7-DIN 19262
S7-Ingen
S7-Lemo 00
Længde (metrisk) kabel:
1.2 m
10 m
3.0 m
5.0 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15569661
Brand: Mettler Toledo™ 30281925
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Elektrodekabler til tilslutning Mettler Toledo InLab sensorer til evt Mettler Toledo måler.
  • Aftagelig
  • Genanvendelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7-Lemo 00
Til brug med (udstyr) Mettler Toledo InLab Sensorer
Til brug med (applikation) For at forbinde Mettler Toledo InLab sensorer til enhver måler
Længde (engelsk) Kabel 4 ft.
Længde (metrisk) kabel 1.2 m