Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor kabler: MultiPin™ Forbindelse
Beskrivelse
- Aftagelig
- Genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vandtæt |
| Til brug med (udstyr) | Mettler Toledo InLab Sensorer |
| Til brug med (applikation) | For at forbinde Mettler Toledo InLab sensorer til enhver måler |
| Længde (engelsk) Kabel | 6 ft. |
| Længde (metrisk) kabel | 1,8 m |