Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor kabler: MultiPin™ Forbindelse
Artikelnummer. 15509651 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Konnektortyper:
MultiPin-BNC/1 x 4mm banan
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vandtæt
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4 mm banan
Længde (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
3,0 m
5,0 m
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Længde (metrisk) kabel unitSize
15509651 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 5,0 m Hver
15529651 MultiPin-DIN/RCA (cinch) 1,2 m Hver
15599641 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 3,0 m Hver
15519651 MultiPin-BNC/1 x 4mm banan 1,2 m Hver
15559651 MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vandtæt 1,8 m Hver
15503181 MultiPin-BNC/RCA (cinch) 1,2 m Hver
15539651 MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan 1,2 m Hver
15549651 MultiPin-Lemo 00/2 x 4 mm banan 1,2 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15509651 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30281898
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Elektrodekabler til tilslutning Mettler Toledo InLab sensorer til evt Mettler Toledo måler med kompatibelt stik.
  • Aftagelig
  • Genanvendelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper MultiPin-BNC/RCA (cinch)
Til brug med (udstyr) Mettler Toledo InLab Sensorer
Til brug med (applikation) For at forbinde Mettler Toledo InLab sensorer til enhver måler
Længde (engelsk) Kabel 16.4 ft.
Længde (metrisk) kabel 5,0 m