Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabler: Til temperatursonder
Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
RCA (Cinch)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aftagelig
- Genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | RCA (Cinch) |
| Til brug med (udstyr) | Mettler Toledo Temperatursonder |
| Til brug med (applikation) | For at forbinde Mettler Toledo temperatursonder til enhver måler |
| Længde (engelsk) Kabel | 4 ft. |
| Længde (metrisk) kabel | 1.2 m |