Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Science pH-elektroder
Artikelnummer. p-3639391 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10522225
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
En pH-elektrode med et specielt glaslegeme, der er modstandsdygtigt over for ætsende eller organiske prøver, og er ideel til høje temperaturer og biologiske medier. Den høje elektrolytudstrømning forhindrer forurenende stoffer i at komme ind og tilstoppe krydset, hvilket ville forstyrre aflæsningen.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Spildevand
  • TRIS buffer
  • Mikrobiologiske prøver
  • Gærfermenteringsopløsninger
  • Stivelsesopløsninger
  • Organiske opløsningsmidler
  • Generelt laboratorium
Tilbehør& Omsorg
  • Bevægelig ærmeforbindelse
  • Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konnektortyper S7
Knudepunkt Bevægelig glashylster
Materiale Glas
pH-område 0 til 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Opslæmninger og emulsioner
Til brug med (udstyr) S7 til BNC (30281915)
Intern reference ARGENTHAL med Ag+ fælde
membran A41 glas
Model- InLab™ Videnskab
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt