Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Science pH-elektroder
Artikelnummer. 10522225 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10522225
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En pH-elektrode med et specielt glaslegeme, der er modstandsdygtigt over for ætsende eller organiske prøver, og er ideel til høje temperaturer og biologiske medier. Den høje elektrolytudstrømning forhindrer forurenende stoffer i at komme ind og tilstoppe krydset, hvilket ville forstyrre aflæsningen.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Spildevand
  • TRIS buffer
  • Mikrobiologiske prøver
  • Gærfermenteringsopløsninger
  • Stivelsesopløsninger
  • Organiske opløsningsmidler
  • Generelt laboratorium
Tilbehør& Omsorg
  • Bevægelig ærmeforbindelse
  • Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7
Knudepunkt Bevægelig glashylster
Materiale Glas
pH-område 0 til 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Opslæmninger og emulsioner
Til brug med (udstyr) S7 til BNC (30281915)
Intern reference ARGENTHAL med Ag+ fælde
membran A41 glas
Model- InLab™ Videnskab
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm