Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Rutine pH-elektroder
Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Drikkevand
- Højt saltholdige opløsninger eller havvand
- Mikrobiologiske prøver
- Ætsende syrer og baser
- General Lab
- Kemi
- Høje pH-værdier
- TRIS kompatibel
Tilbehør& Omsorg
- Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- Tip: Åbn påfyldningsporten under måling, og også for at genopfylde elektrolytopløsning
- Keramisk kryds
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Ordreinfo
Kabel medfølger ikke (sælges separat).
Anbefalet opbevaring
InLab storage solution
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-elektrode InLab Rutinemæssig Go-ISM |
| Konnektortyper | BNC IP67 |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombinationselektrode |
| Til brug med (applikation) | Mobilapplikationer |
| Til brug med (udstyr) | Fast kabel til sensor |
| Inkluderer | ISM Temperaturprobe |
| Vis mere |