Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Rutine pH-elektroder
Artikelnummer. 10650324
Skift visning
Konnektortyper:
BNC IP67
Multi-pin
S7
Inkluderer:
ISM Temperaturprobe
Kun elektrode
Temperaturprobe
Temperaturprobe (Pt1000)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Inkluderer Pakningsstørrelse
10650324 Multi-pin Temperaturprobe Hver
10313433 S7 Kun elektrode Hver
10212283 Multi-pin Temperaturprobe (Pt1000) Hver
11354213 Multi-pin ISM Temperaturprobe Hver
15529611 BNC IP67 ISM Temperaturprobe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10650324 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 DKK
    2724.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 510.96 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En kombineret pH-elektrode med en integreret temperatursensor og kemisk resistent HA-glashus. Den er designet til generelle laboratorieapplikationer og ideel til brug ved høje pH-værdier (IP67-klassificeret).
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Drikkevand
  • Højt saltholdige opløsninger eller havvand
  • Mikrobiologiske prøver
  • Ætsende syrer og baser
  • General Lab
  • Kemi
  • Høje pH-værdier
  • TRIS kompatibel
Tilbehør& Omsorg
  • Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
  • Tip: Åbn påfyldningsporten under måling, og også for at genopfylde elektrolytopløsning
  • Keramisk kryds
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Ordreinfo
Kabel medfølger ikke (sælges separat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Multi-pin
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning 3 mol/L KCl
Til brug med (applikation) Nøjagtig måling i en lang række prøvetyper
Til brug med (udstyr) Multi-pin til BNC (30281896)
Inkluderer Temperaturprobe
Intern reference ARGENTHAL
membran HA glas
Model- InLab™ Rutine Pro
sonde NTC 30 kilohm ATC
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav 3 mol/L KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm