Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Nå pH-elektroder
Artikelnummer. 15599601 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Inkluderer:
Kun elektrode
Temperaturføler (NTC 30 k)Ω )
Temperaturføler (Pt-1000)
Længde (metrisk) stilk:
225 mm
425 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15599601
Brand: METTLER TOLEDO™ 30248828
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En pH-elektrode med en integreret temperatursensor med et forlænget skaft til måling af en lang række prøver i store beholdere.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Pilotreaktor
  • Tank og tønde
  • Store prøver
  • Dybe kar
Tilbehør& Omsorg
  • Keramisk kryds
  • HA glasmembran
  • Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Anbefalet opbevaring
InLab storage solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode InLab Nå Pt1000-225
Konnektortyper Multi-pin
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Type Kombinationselektrode
Til brug med (applikation) Nøjagtig måling i en lang række prøvetyper
Til brug med (udstyr) Multi-pin til BNC (30281896)
Inkluderer Temperaturføler (Pt-1000)
Intern reference 3 mol/l KCl
membran HA glas
Model- InLab™ Nå Pt1000-225
sonde Pt1000
Opbevaringskrav InLab-opbevaringsløsning
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) stilk 225 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm