Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Nå pH-elektroder
Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Inkluderer:
Kun elektrode
Temperaturføler (NTC 30 k)Ω )
Temperaturføler (Pt-1000)
Længde (metrisk) stilk:
225 mm
425 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Descrizione
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Pilotreaktor
- Tank og tønde
- Store prøver
- Dybe kar
Tilbehør& Omsorg
- Keramisk kryds
- HA glasmembran
- Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
Specifica
Specifica
| Oversigt | pH-elektrode InLab Nå 225 |
| Konnektortyper | S7 |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | Kombinationselektrode |
| Til brug med (applikation) | Nøjagtig måling i en lang række prøvetyper |
| Til brug med (udstyr) | S7 til BNC (30281915) |
| Inkluderer | Kun elektrode |
| Intern reference | 3 mol/l KCl |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto