Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Nå pH-elektroder
Artikelnummer. 10049392 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Inkluderer:
Kun elektrode
Temperaturføler (NTC 30 k)Ω )
Temperaturføler (Pt-1000)
Længde (metrisk) stilk:
225 mm
425 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10049392
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343061
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En pH-elektrode med en integreret temperatursensor med et forlænget skaft til måling af en lang række prøver i store beholdere.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Pilotreaktor
  • Tank og tønde
  • Store prøver
  • Dybe kar
Tilbehør& Omsorg
  • Keramisk kryds
  • HA glasmembran
  • Genopfyldelig 3M KCl (51350072): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode InLab Nå Pro-425
Konnektortyper Multi-pin
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Nøjagtig måling i en lang række prøvetyper
Til brug med (udstyr) Multi-pin til BNC (30281896)
Inkluderer Temperaturføler (NTC 30 k)Ω )
Intern reference ARGENTHAL med Ag+ fælde
membran HA glas
Model- InLab™ Nå Pro-425
sonde NTC 30 kilohm
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 15,7 tommer
Længde (metrisk) 400 mm
Længde (metrisk) stilk 425 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm