Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Rene pH-elektroder
Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Rent vand
- Ultrapure vand
- Deioniseret vand
- Spildevand
- Højt saltvandsopløsning, havvand
- Lav-ion styrke
Tilbehør& Omsorg
- Ubevægelig glasmuffeforbindelse
- LoT membranglas
- InLab Ren: genopfyldelig FRISCOLYT-B™ (51343185) - hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- InLab Pure Pro-ISM: genopfyldelig 3M KCl (51350072) - hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-elektrode InLab Ren Pro-ISM |
| Konnektortyper | Multi-pin |
| Knudepunkt | Ubevægelig glashylster |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 1 til 11 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Kombinationselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | 3 mol/L KCl-reference, 1mol/L KCl-bro |
| Til brug med (applikation) | Måling af prøver ved lave temperaturer eller med lave ionkoncentrationer |
| Til brug med (udstyr) | Multi-pin til BNC/RCA (30281896) |
| Vis mere |