Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Power pH-elektroder
Artikelnummer. 11304223
Skift visning
Konnektortyper:
Multi-pin
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11304223 Multi-pin Hver
10192003 S7 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304223 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51344211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5875.00 DKK
    4860.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 1014.84 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
En pH-elektrode af glas med en integreret temperatursensor med SteadyForce™ referencesystem, som er tryksat for at forhindre krydset i at tilstoppe.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Ætsende syrer og baser
  • Proteinrige prøver
  • Mejeri
  • Høje pH-værdier
  • Høj temperatur
  • Tilstopningsprøver
  • Polymere dispersioner
  • TRIS-kompatibel
Tilbehør& Omsorg
  • Ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode InLab Magt Pro-ISM
Konnektortyper Multi-pin
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
pH-område 0 til 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 130 °C
Type Kombinationselektrode, integreret temperatursonde, intelligent sensorstyring (ISM ) Teknologi
Type påfyldningsopløsning DPA Gel
Til brug med (udstyr) Multi-pin til BNC/RCA (30281896)
Intern reference SteadyForce
membran A41 glas
Model- InLab™ Magt Pro-ISM
sonde NTC 30 kω
Opbevaringskrav 3 mol/L KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 130 °C
Længde (engelsk) 6,7''
Længde (metrisk) 170 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm